PLA0169
Rabbit anti-NEK9 Antibody, Affinity Purified
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
Synonyme(s) :
DKFZp434D0935, MGC16714, NERCC, NERCC1, NIMA (never in mitosis gene a)- related kinase 9, NIMA-related kinase 9, NIMA-related kinase Nek8, Nek8, nercc1 kinase, never in mitosis A-related kinase 9, nimA-related kinase 8, nimA-related protein kinase 9
596,00 $
About This Item
596,00 $
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Espèces réactives
human, mouse
Technique(s)
immunoprecipitation (IP): 2-5 μg/mg
western blot: 1:2,000- 1:10,000
Numéro d'accès
NP_149107.3
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
rabbit ... NEK9(91754)
Immunogène
Forme physique
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable