PLA0112
Rabbit anti-CtIP Antibody, Affinity Purified
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
Synonyme(s) :
COM1, CTBP-interacting protein, CtIP, JWDS, RBBP-8, RIM, Retinoblastoma-binding protein 8, Retinoblastoma-interacting protein and myosin-like, SAE2, SCKL2, Seckel syndrome 2, retinoblastoma binding protein 8, sporulation in the absence of SPO11 protein 2 homolog
607,00 $
About This Item
607,00 $
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Espèces réactives
mouse, human
Technique(s)
immunoprecipitation (IP): 2-10 μg/mg
western blot: 1:2,000-1:10,000
Numéro d'accès
NP_002885.1
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Informations sur le gène
rabbit ... CtIP(5932)
Immunogène
Forme physique
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable