PLA0111
Rabbit anti-Lasu1/Ureb1 Antibody, Affinity Purified
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
Synonyme(s) :
ARF-BP1, ARF-binding protein 1, BJ-HCC-24 tumor antigen, HECT, HECT domain protein LASU1, HECTH9, HSPC272, Ib772, KIAA0312, LASU1, MULE, Mcl-1 ubiquitin ligase E3, UBA and WWE domain containing 1, UBA and WWE domain-containing protein 1, URE-B1, URE-binding protein 1, UREB1, homologous to E6AP carboxyl terminus homologous protein 9, large structure of UREB1, upstream regulatory element-binding protein 1
596,00 $
About This Item
596,00 $
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunohistochemistry: 1:1000-1:5,000
immunoprecipitation (IP): 2-10 μg/mg
western blot: 1:2,000-1:10,000
Numéro d'accès
NP_113584.3
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
rabbit ... Lasu1/Ureb1(10075)
Immunogène
Forme physique
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable