Principaux documents
PLA0074
Sigma-Aldrich
Rabbit anti-BARD1 Antibody, Affinity Purified
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
Synonyme(s) :
BARD-1, BRCA1-associated RING domain gene 1
100 μL
596,00 $
596,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 μL
596,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
596,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunoprecipitation (IP): 2-10 μg/mg
western blot: 1:500-1:2,500
Numéro d'accès
NP_000456.1
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
rabbit ... BARD1(580)
Immunogène
The epitope recognized by PLA0074 maps to a region between residues 250 and 300 of human BRCA1-associated RING Domain 1 using the numbering given in entry NP_000456.1 (GeneID 580).
Forme physique
Tris-citrate/phosphate buffer, pH 7 to 8 containing 0.09% sodium azide
Autres remarques
BRCA1 associated RING domain 1 (BARD1) together with BRCA1 is an E3 ubiquitin ligase. BARD1/BRCA1 has been shown to ubiquinate RNA polymerase II in response to DNA damage. BARD1/BRCA1 ubiquitin ligase activity has also been shown to be important in the prevention of double stranded breaks and the regulation of centrosome number.
Clause de non-responsabilité
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable