Principaux documents
PHG0003
SAFC
MES hydrate
Fabrication pharma
Synonyme(s) :
Acide 2-(N-morpholino)éthanesulfonique hydrate, Acide 4-morpholinoéthanesulfonique
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H13NO4S · xH2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
195.24 (anhydrous basis)
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161700
Nomenclature NACRES :
NA.21
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Forme
powder
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impuretés
Endotoxin, microbial, and trace metals; tested
Plage de pH utile
5.5-6.7
pKa  
6.1
Adéquation
suitable for manufacturing use
Activité étrangère
Cytotoxicity, DNase, NICKase, RNase, and Protease; tested
Chaîne SMILES 
O.OS(=O)(=O)CCN1CCOCC1
InChI
1S/C6H13NO4S.H2O/c8-12(9,10)6-3-7-1-4-11-5-2-7;/h1-6H2,(H,8,9,10);1H2
Clé InChI
MIIIXQJBDGSIKL-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Notre gamme SAFC® de matières premières de grande qualité pour les procédés biopharmaceutiques subit des procédures de contrôle qualité strictes et s'accompagne de la documentation et de l'expertise nécessaires pour aider nos clients à répondre aux exigences du programme M-Clarity.
Programme M-Clarity
La qualité des tampons est capitale pour le succès des procédés biopharmaceutiques, car les tampons sont indispensables à presque toutes les étapes de la production.
Notre vaste gamme de matériaux de tampons, fabriqués sous les contrôles appropriés, est conçue sur mesure pour répondre à vos besoins. Des qualités non BPF pour les applications à faible risque jusqu'aux qualités BPF selon l'IPEC-PQG pour les applications à plus haut risque, nos produits couvrent tous les besoins de votre processus de fabrication.
Application
L'acide morpholinoéthanesulfonique (MES) est un tampon biologique qui fait partie des "tampons de Good". Avec un pKa de 5,96, le MES est un candidat idéal pour des milieux et des formulations de tampons à base de protéines maintenant un environnement stable en solution. Le MES est considéré non toxique pour les lignées cellulaires, il très soluble dans l'eau et permet d'obtenir des solutions très limpides.
Il est utilisé dans les milieux de culture cellulaire, les formulations de tampons biopharmaceutiques (amont et aval) et les réactifs de diagnostic. Les bioprocédés de purification d'anticorps, de peptides, de protéines, de produits sanguins et de facteurs de croissance utilisent des tampons à base de MES.
Informations légales
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Tongtong Ma et al.
International journal of pharmaceutics, 473(1-2), 296-303 (2014-07-02)
Oral delivery of antigens is patient-friendly and efficient way of treating intestinal infections. However, the efficacy of oral vaccines is limited by degradation in the gastrointestinal (GI) tract and poor absorption by enterocytes and antigen-presenting cells (APC). Here we report
Tomoya Narawa et al.
Biological & pharmaceutical bulletin, 38(4), 545-551 (2015-04-04)
The stereoselective transport of methotrexate (L-amethopterin, L-MTX) and its enantiomer (D-amethopterin, D-MTX) by the rat proton-coupled folate transporter (rPCFT) were examined using rPCFT-expressing HEK293 cells. The initial rate of uptake of [3H]-L-MTX by the rPCFT followed Michaelis-Menten kinetics, with a
M Mirazul Islam et al.
Acta biomaterialia, 12, 70-80 (2014-12-03)
The implant-host interface is a critical element in guiding tissue or organ regeneration. We previously developed hydrogels comprising interpenetrating networks of recombinant human collagen type III and 2-methacryloyloxyethyl phosphorylcholine (RHCIII-MPC) as substitutes for the corneal extracellular matrix that promote endogenous
Patricia Lopez-Sanchez et al.
Soft matter, 11(20), 4002-4010 (2015-04-23)
Cellulose hydrogels are extensively applied in many biotechnological fields and are also used as models for plant cell walls. We synthesised model cellulosic hydrogels containing hemicelluloses, as a biomimetic of plant cell walls, in order to study the role of
Katelyn T Gause et al.
ACS nano, 9(3), 2433-2444 (2015-02-26)
The development of subunit antigen delivery formulations has become an important research endeavor, especially in cases where a whole cell vaccine approach has significant biosafety issues. Particle-based systems have shown particular efficacy due to their inherent immunogenicity. In some cases