P9489
Anti-p35 (Cdk5 Regulator) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-CDK5P35, Anti-CDK5R, Anti-NCK5A, Anti-p23, Anti-p25, Anti-p35, Anti-p35nck5a
720,00 $
About This Item
720,00 $
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
IgG fraction of antiserum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 35 kDa
Espèces réactives
human, rat
Technique(s)
microarray: suitable
western blot: 1:1,000 using a rat brain extract (cytosolic fraction)
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CDK5R1(8851)
rat ... Cdk5r1(116671)
Description générale
Immunogène
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable