Principaux documents
P9036
Sigma-Aldrich
Methyl pentacosanoate
≥99% (capillary GC)
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)23COOCH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
396.69
Numéro Beilstein :
1799674
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352211
Pureté
≥99% (capillary GC)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C26H52O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26(27)28-2/h3-25H2,1-2H3
Clé InChI
WOPKHAQDUMDJIY-UHFFFAOYSA-N
Produit comparable