Principaux documents
P8930
Sigma-Aldrich
Pentafluorophenyl acetate
Synonyme(s) :
Acetic acid pentafluorophenyl ester
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H3F5O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
226.10
Numéro Beilstein :
1985849
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CC(=O)Oc1c(F)c(F)c(F)c(F)c1F
InChI
1S/C8H3F5O2/c1-2(14)15-8-6(12)4(10)3(9)5(11)7(8)13/h1H3
Clé InChI
ZXTVBLZVILLKPM-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable