Principaux documents
P8880
Sigma-Aldrich
trans-Pyridine-2-azo-p-dimethylaniline
Synonyme(s) :
2-(p-[Dimethylamino]phenylazo)pyridine: PADA
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C13H14N4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
226.28
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352204
ID de substance PubChem :
Pf
108-110 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CN(C)c1ccc(cc1)N=Nc2ccccn2
Application
Reagent for the qualitative and quantitative determination of −SH groups.
A spectrophotometric titration for the determination of sulfhydryl groups.
I M KLOTZ et al.
Archives of biochemistry and biophysics, 95, 540-546 (1961-12-01)