Principaux documents
P7675
Sigma-Aldrich
Hexaethylene glycol monodecyl ether
Synonyme(s) :
C10E6, Decylhexaglycol
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)9(OCH2CH2)6OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
422.60
Beilstein:
1801568
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Description
non-ionic
Densité
0.987 g/mL at 25 °C (lit.)
0.99 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCCCCCCCCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCO
InChI
1S/C22H46O7/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-11-24-13-15-26-17-19-28-21-22-29-20-18-27-16-14-25-12-10-23/h23H,2-22H2,1H3
Clé InChI
GLGQRQQFWLTGES-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable