Documents
P7665
Sigma-Aldrich
(+)-N6-(2-Phenylisopropyl)adenosine
Synonyme(s) :
(S)-N6-(1-Methyl-2-phenylethyl)adenosine, (S)-PIA, N6-(D-2-Phenylisopropyl)adenosine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C19H23N5O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
385.42
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
C[C@@H](Cc1ccccc1)Nc2ncnc3n(cnc23)[C@@H]4O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]4O
Actions biochimiques/physiologiques
A1 adenosine receptor agonist
Autres remarques
Less active isomer
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable