P7568
β-Acetyl-γ-O-alkyl-L-α-phosphatidylcholine from bovine heart lecithin
≥99%, lyophilized powder
Synonyme(s) :
1-O-Alkyl-2-acetyl-sn-glycero-3-phosphocholine, 2-Acetyl-1-alkyl-sn-glycero-3-phosphocholine, AcGEPC, PAF, Platelet activating factor
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥99%
Forme
lyophilized powder
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(C)=O)COCCCCCCCCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C26H54NO7P/c1-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-31-23-26(34-25(2)28)24-33-35(29,30)32-22-20-27(3,4)5/h26H,6-24H2,1-5H3/t26-/m1/s1
Clé InChI
HVAUUPRFYPCOCA-AREMUKBSSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable