P7425
Tetraethylene glycol monodecyl ether
~97% (GC)
Synonyme(s) :
C10E4, Decyl tetraethylene glycol ether, Decyltetraglycol
About This Item
Produits recommandés
Description
non-ionic
Pureté
~97% (GC)
Poids mol.
334.49 g/mol
Point d'ébullition
288-290 °C (lit.)
Densité
0.96 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCCCCCCCCCOCCOCCOCCOCCO
InChI
1S/C18H38O5/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-11-20-13-15-22-17-18-23-16-14-21-12-10-19/h19H,2-18H2,1H3
Clé InChI
ASMWIUUCZFNLHL-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves