Documents
P7357
Sigma-Aldrich
Prolactin-releasing Peptide Fragment 12-31 rat
≥97% (HPLC)
Synonyme(s) :
PrRP20
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C104H158N32O26
Poids moléculaire :
2272.57
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Pureté
≥97% (HPLC)
Forme
solid
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
rat ... Prlh(63850)
Amino Acid Sequence
Thr-Pro-Asp-Ile-Asn-Pro-Ala-Trp-Tyr-Thr-Gly-Arg-Gly-Ile-Arg-Pro-Val-Gly-Arg-Phe-NH2
Actions biochimiques/physiologiques
PrRP agonist that stimulates the release of prolactin from the anterior pituitary.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable