P7209
1-Pyrenedodecanoic acid
≥90% (TLC)
Synonyme(s) :
12-(1-Pyrenyl)dodecanoic acid
About This Item
Essai
≥90% (TLC)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
OC(=O)CCCCCCCCCCCc1ccc2ccc3cccc4ccc1c2c34
InChI
1S/C28H32O2/c29-26(30)14-9-7-5-3-1-2-4-6-8-11-21-15-16-24-18-17-22-12-10-13-23-19-20-25(21)28(24)27(22)23/h10,12-13,15-20H,1-9,11,14H2,(H,29,30)
Clé InChI
JORFLUCVQONOPN-UHFFFAOYSA-N