Principaux documents
P7022
Sigma-Aldrich
1,2-Dipalmitoyl-sn-glycero-3-phospho(N-palmitoyl)ethanolamine ammonium salt
~99%
Synonyme(s) :
L-α-Phosphatidylethanolamine, dipalmitoyl, N-palmitoyl ammonium salt
About This Item
Formule linéaire :
C53H104NO9P · NH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
947.40
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352211
ID de substance PubChem :
Pureté
~99%
Technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
Groupe fonctionnel
aldehyde
ketone
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
N.CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)NCCOP(O)(=O)OC[C@@H](COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C53H104NO9P.H3N/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-37-40-43-51(55)54-46-47-61-64(58,59)62-49-50(63-53(57)45-42-39-36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)48-60-52(56)44-41-38-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2;/h50H,4-49H2,1-3H3,(H,54,55)(H,58,59);1H3/t50-;/m1./s1
Clé InChI
CREASFJXMVEMCZ-VDKVIGKMSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
N-Acyl phosphatidylethanolamine has been reported to accumulate in heart muscle damaged by ischemia.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
D E Epps et al.
Biochimica et biophysica acta, 618(3), 420-430 (1980-06-23)
A new phospholipid was detected in the infarcted areas of canine myocardium 24 h after ligation of the left descending branch of the coronary artery. Both the central and peripheral areas of the infarct contained significant amounts of this lipid