P6541
n-Propyl β-lactoside
Synonyme(s) :
β-D-Gal-(1→4)-β-D-Glc-1→OPr, n-Propyl 4-O-β-D-galactopyranosyl-β-D-glucopyranoside
About This Item
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CCCOC1OC(CO)C(OC2OC(CO)C(O)C(O)C2O)C(O)C1O
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable