P5906
Protein A (extracellular)–Agarose from Staphylococcus aureus
lyophilized powder
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
Staphylococcus aureus
Forme
lyophilized powder
Ampleur du marquage
~2 mg per mL
Matrice
Cross-linked 4% beaded agarose
Activation de la matrice
cyanogen bromide
Fixation de matrice
amino
Espaceur de matrice
1 atom
Capacité
≥20 mg/mL (Human IgG)
Température de stockage
2-8°C
Catégories apparentées
Application
Quantité
Forme physique
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable