Principaux documents
P5454
Sigma-Aldrich
Protein Kinase Cβ1 Peptide
lyophilized powder
Synonyme(s) :
Cys[ACM]-Ala-Gly-Phe-Ser-Tyr-Thr-Asn-Pro-Glu-Phe-Val-Ile-Asn-Val, PKC β1
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.26
Forme
lyophilized powder
Niveau de qualité
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CCC(C)C(NC(=O)C(NC(=O)C(Cc1ccccc1)NC(=O)C(CCC(O)=O)NC(=O)C2CCCN2C(=O)C(CC(N)=O)NC(=O)C(NC(=O)C(Cc3ccc(O)cc3)NC(=O)C(CO)NC(=O)C(Cc4ccccc4)NC(=O)CNC(=O)C(C)NC(=O)C(N)CSCNC(C)=O)C(C)O)C(C)C)C(=O)NC(CC(N)=O)C(=O)NC(C(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C79H114N18O24S/c1-10-41(6)64(76(117)90-54(33-58(81)102)72(113)94-63(40(4)5)79(120)121)95-75(116)62(39(2)3)93-70(111)52(31-46-20-15-12-16-21-46)88-68(109)50(27-28-61(105)106)87-74(115)57-22-17-29-97(57)78(119)55(34-59(82)103)91-77(118)65(43(8)99)96-71(112)53(32-47-23-25-48(101)26-24-47)89-73(114)56(36-98)92-69(110)51(30-45-18-13-11-14-19-45)86-60(104)35-83-66(107)42(7)85-67(108)49(80)37-122-38-84-44(9)100/h11-16,18-21,23-26,39-43,49-57,62-65,98-99,101H,10,17,22,27-38,80H2,1-9H3,(H2,81,102)(H2,82,103)(H,83,107)(H,84,100)(H,85,108)(H,86,104)(H,87,115)(H,88,109)(H,89,114)(H,90,117)(H,91,118)(H,92,110)(H,93,111)(H,94,113)(H,95,116)(H,96,112)(H,105,106)(H,120,121)
Clé InChI
DOFZBSAZZNPGLN-UHFFFAOYSA-N
Spécificité
Synthetic peptide corresponding to the C-terminal region of PKC β1 (658-671).
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable