Principaux documents
P4905
Sigma-Aldrich
DL-Phenylalanine
suitable for cell culture, suitable for insect cell culture
Synonyme(s) :
(±)-2-Amino-3-phenylpropionic acid
About This Item
Formule linéaire :
C6H5CH2CH(NH2)COOH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
165.19
Beilstein:
3198807
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Technique(s)
cell culture | insect: suitable
cell culture | mammalian: suitable
Pf
266-267 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES 
NC(Cc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C9H11NO2/c10-8(9(11)12)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6,10H2,(H,11,12)
Clé InChI
COLNVLDHVKWLRT-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable