P4454
pGlu-Arg-Thr-Lys-Arg-7-amido-4-methylcoumarin trifluoroacetate salt
≥97% (HPLC)
Synonyme(s) :
L-Pyroglutamyl-Arg-Thr-Lys-Arg-7-amido-4-methylcoumarin trifluoroacetate salt, Pyr-Arg-Thr-Lys-Arg-7-amido-4-methylcoumarin trifluoroacetate salt
About This Item
Pureté
≥97% (HPLC)
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
OC(=O)C(F)(F)F.C[C@@H](O)[C@H](NC(=O)[C@H](CCCNC(N)=N)NC(=O)[C@@H]1CCC(=O)N1)C(=O)N[C@@H](CCCCN)C(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(=O)Nc2ccc3C(C)=CC(=O)Oc3c2
InChI
1S/C37H57N13O9.C2HF3O2/c1-19-17-29(53)59-27-18-21(10-11-22(19)27)45-31(54)24(8-5-15-43-36(39)40)47-32(55)23(7-3-4-14-38)49-35(58)30(20(2)51)50-34(57)25(9-6-16-44-37(41)42)48-33(56)26-12-13-28(52)46-26;3-2(4,5)1(6)7/h10-11,17-18,20,23-26,30,51H,3-9,12-16,38H2,1-2H3,(H,45,54)(H,46,52)(H,47,55)(H,48,56)(H,49,58)(H,50,57)(H4,39,40,43)(H4,41,42,44);(H,6,7)/t20-,23+,24+,25+,26+,30+;/m1./s1
Clé InChI
BHPUHMHLXQHSPN-HUQKKSBQSA-N
Substrats
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable