P4154
Polyinosinic acid potassium salt
Homopolymer
Synonyme(s) :
Poly(I) potassium salt
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
synthetic (organic)
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (TLC)
Forme
lyophilized powder
Solubilité
water: 4.80-5.20 mg/mL, clear to hazy, colorless to faintly yellow
Température de stockage
−20°C
Application
Notes préparatoires
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable