Principaux documents
P4118
Sigma-Aldrich
[CPP1-7, NPY19-23, Ala31, Aib32, Gln34]-Pancreatic polypeptide
Synonyme(s) :
GPSQPTYPGDNATPEQMARYYSALRRYINMA-Aib-RQRY
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C183H281N57O54S2
Poids moléculaire :
4207.67
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
Forme
solid
Composition
Peptide content, ≥80%
Conditions de stockage
desiccated
Couleur
white
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... NPY(4852)
Amino Acid Sequence
Gly-Pro-Ser-Gln-Pro-Thr-Tyr-Pro-Gly-Asp-Asn-Ala-Thr-Pro-Glu-Gln-Met-Ala-Arg-Tyr-Tyr-Ser-Ala-Leu-Arg-Arg-Tyr-Ile-Asn-Met-Ala-Aib-Arg-Gln-Arg-Tyr
Actions biochimiques/physiologiques
First potent and selective Y5 neuropeptide Y receptor agonist.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable