P3656
L-α-Phosphatidylethanolamine, dipalmitoyl, N-dansyl
2 mg/mL in chloroform/methanol (4:1), ~98%
Synonyme(s) :
1,2-Dipalmitoyl-sn-glycero-3-phospho-(N-dansyl)ethanolamine
About This Item
Pureté
~98%
Forme
liquid
Concentration
2 mg/mL in chloroform/methanol (4:1)
Traces de cations
Ca: ≤0.5 mol/mol
Groupe fonctionnel
phospholipid
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@H](COP(O)(=O)OCCNS(=O)(=O)c1cccc2c(cccc12)N(C)C)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C49H85N2O10PS/c1-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-37-48(52)58-41-43(61-49(53)38-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-2)42-60-62(54,55)59-40-39-50-63(56,57)47-36-32-33-44-45(47)34-31-35-46(44)51(3)4/h31-36,43,50H,5-30,37-42H2,1-4H3,(H,54,55)/t43-/m1/s1
Clé InChI
QEYOOCBITXGEAT-VZUYHUTRSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
51.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
11 °C - closed cup