Principaux documents
P3626
Sigma-Aldrich
Phe-Gly-Gly-Phe
≥97% (HPLC)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C22H26N4O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
426.47
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
ID de substance PubChem :
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Essai
≥97% (HPLC)
Forme
solid
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
NC(Cc1ccccc1)C(=O)NCC(=O)NCC(=O)NC(Cc2ccccc2)C(O)=O
InChI
1S/C22H26N4O5/c23-17(11-15-7-3-1-4-8-15)21(29)25-13-19(27)24-14-20(28)26-18(22(30)31)12-16-9-5-2-6-10-16/h1-10,17-18H,11-14,23H2,(H,24,27)(H,25,29)(H,26,28)(H,30,31)
Clé InChI
NWFLONJLUJYCNS-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable