Principaux documents
P3534
Sigma-Aldrich
Pentafluorobenzyl bromide
Synonyme(s) :
α-Bromo-2,3,4,5,6-pentafluorotoluene
About This Item
Numéro CE :
Code UNSPSC :
12352200
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Température de stockage
2-8°C
Remplacé(e)(s) par
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
181.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
83 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wei Liu et al.
Free radical biology & medicine, 47(8), 1101-1107 (2009-08-04)
Free radical-induced lipid peroxidation has been implicated in a number of human diseases including atherosclerosis, cancer, and neurodegenerative diseases. F(2)-Isoprostanes (IsoPs) are isomers of prostaglandin PGF(2alpha) that are generated in vivo from the free radical-initiated peroxidation of arachidonic acid independent