P3493
Monoclonal Anti-Placenta Growth Factor-2 antibody produced in rat
clone 62526, purified immunoglobulin, lyophilized powder
Synonyme(s) :
Anti-PlGF-2
About This Item
Source biologique
rat
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
62526, monoclonal
Forme
lyophilized powder
Espèces réactives
mouse
Technique(s)
indirect ELISA: 0.5-1.0 μg/mL
neutralization: suitable
western blot: 1-2 μg/mL
Isotype
IgG2a
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
mouse ... Pgf(18654)
Description générale
Immunogène
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable