P3251
Phe-Ala
≥98.0% (TLC)
About This Item
Produits recommandés
product name
Phe-Ala,
Pureté
≥98.0% (TLC)
Forme
powder
Couleur
white
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
C[C@H](NC(=O)[C@@H](N)Cc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C12H16N2O3/c1-8(12(16)17)14-11(15)10(13)7-9-5-3-2-4-6-9/h2-6,8,10H,7,13H2,1H3,(H,14,15)(H,16,17)/t8-,10-/m0/s1
Clé InChI
MIDZLCFIAINOQN-WPRPVWTQSA-N
Informations sur le gène
human ... SLC15A1(6564)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable