Key Documents
P3005
Sigma-Aldrich
6-n-Propoxypurine
≥99%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H10N4O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
178.19
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41106305
ID de substance PubChem :
Pureté
≥99%
Forme
solid
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CCCOC1=NC=NC2=C1NC=N2
InChI
1S/C8H10N4O/c1-2-3-13-8-6-7(10-4-9-6)11-5-12-8/h4-5H,2-3H2,1H3,(H,9,10,11,12)
Clé InChI
UQQKEKTYLCCYSN-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable