P2922
Endoproteinase Glu-C from Staphylococcus aureus V8
Type XVII-B, lyophilized powder, 500-1,000 units/mg solid
Synonyme(s) :
V8 Protease
78,80 $
About This Item
78,80 $
Produits recommandés
Type
Type XVII-B
Niveau de qualité
Forme
lyophilized powder
Activité spécifique
500-1,000 units/mg solid
Poids mol.
29 kDa
Produit purifié par
chromatography
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
Staphylococcus aureus subsp. aureus MW2 ... sspA(1003044)
Catégories apparentées
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Définition de l'unité
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Articles
LC-UV-MS workflow details teriparatide peptide mapping, including enzymatic digestion, separation conditions, and QTOF mass spectrometer identification.