Principaux documents
P2782
Sigma-Aldrich
1-Palmitoyl-2-(pyren-1-yl)hexanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine
Synonyme(s) :
L-α-Phosphatidylcholine, β-(pyren-1-yl)hexanoyl-γ-palmitoyl
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C46H68NO8P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
794.01
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352211
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@@H](COP(O)(=O)OCC[N](C)(C)C)OC(=O)CCCCCc1ccc2ccc3cccc4ccc1c2c34