Principaux documents
P2738
Sigma-Aldrich
PPNDS
solid
Synonyme(s) :
Pyridoxal-5′-phosphate-6-(2′-naphthylazo-6′-nitro-4′,8′-disulfonate) tetrasodium salt
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C18H11N4O14PS2 · Na4
Poids moléculaire :
694.36
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Forme
solid
Couleur
dark red
Solubilité
H2O: 38 mg/mL
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[H]C(=O)c1c(O)c(C)nc(\N=N\c2cc(c3cc(cc(c3c2)S([O-])(=O)=O)[N+]([O-])=O)S([O-])(=O)=O)c1COP([O-])([O-])=O
Informations sur le gène
human ... P2RX1(5023)
Actions biochimiques/physiologiques
P2X1 Purinoreceptor antagonist.
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
E Lindström et al.
European journal of pharmacology, 387(1), 19-25 (2000-01-14)
ECL cells co-secrete histamine and pancreastatin, a chromogranin A-derived peptide, in response to gastrin. The aim of the study was to explore possible ways to deplete ECL cells of histamine without affecting pancreastatin and to examine how histamine depletion affects