P2732
Monoclonal Anti-p120ctn (Catenin-related) antibody produced in mouse
clone 6H11, tissue culture supernatant
Synonyme(s) :
Anti-BCDS2, Anti-CAS, Anti-CTNND, Anti-P120CAS, Anti-P120CTN, Anti-p120, Anti-p120(CAS), Anti-p120(CTN)
About This Item
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
tissue culture supernatant
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
6H11, monoclonal
Contient
15 mM sodium azide
Espèces réactives
bovine, canine, chicken, mouse, rat, human
Technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: 1:100 using cultured Madin Darby canine kidney (MDCK) epithelial cells
western blot: 1:10,000 using whole cell extract of cultured chicken fibroblasts
Isotype
IgG1
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CTNND1(1500)
mouse ... Ctnnd1(12388)
rat ... Ctnnd1(311163)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
- immunoblotting
- enzyme linked immunosorbent assay (ELISA),
- immunocytochemistry
- immunoprecipitation
Actions biochimiques/physiologiques
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable