A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C12H14N2OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
234.32
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aiderService technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aiderform
powder
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCC1NC(=S)N(C1=O)c2ccccc2
InChI
1S/C12H14N2OS/c1-2-6-10-11(15)14(12(16)13-10)9-7-4-3-5-8-9/h3-5,7-8,10H,2,6H2,1H3,(H,13,16)
InChI key
ZUNXHUPAUYHHBT-UHFFFAOYSA-N
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numéro d'article de commerce international
| Référence | GTIN |
|---|---|
| P2002-100MG | 04061831590234 |