Key Documents
P1958
Sigma-Aldrich
Paclitaxel-[2-benzoyl ring-UL-14C]
≥95% (HPLC), ethyl acetate solution
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C47H51NO14
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
853.91
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Pureté
≥95% (HPLC)
Forme
ethyl acetate solution
Ampleur du marquage
40-60 mCi per mmol
Changement de masse
M+12
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[H][C@@]12C[C@H](O)[C@@]3(C)C(=O)[C@H](OC(C)=O)C4=C(C)[C@H](C[C@@](O)([C@@H](OC(=O)[14c]5[14cH][14cH][14cH][14cH][14cH]5)[C@]3([H])[C@@]1(CO2)OC(C)=O)C4(C)C)OC(=O)[C@H](O)[C@@H](NC(=O)c6ccccc6)c7ccccc7
Conditionnement
sealed ampule