P1870
Anti-p120ctn antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-p120cas
About This Item
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
IgG fraction of antiserum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 120 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect immunofluorescence: 1:500 using human epidermoid carcinoma A431 cell line.
microarray: suitable
western blot: 1:2,000 using rat brain extract and human endothelial ECV304 whole cell extract.
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CTNND1(1500)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Stockage et stabilité