Principaux documents
P1752
Sigma-Aldrich
PTH-methionine sulfone
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C12H14N2O3S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
298.38
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CS(=O)(=O)CCC1NC(=S)N(C1=O)c2ccccc2