Principaux documents
P1710
Sigma-Aldrich
(±)-Piperazine-2-carboxylic acid dihydrochloride
≥98%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C5H10N2O2 · 2HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
203.07
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
≥98%
Pf
265 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES 
Cl[H].Cl[H].OC(=O)C1CNCCN1
InChI
1S/C5H10N2O2.2ClH/c8-5(9)4-3-6-1-2-7-4;;/h4,6-7H,1-3H2,(H,8,9);2*1H
Clé InChI
WNSDZBQLMGKPQS-UHFFFAOYSA-N
Application
Intermediate for synthesis of neuroactive compounds
Remplacé(e)(s) par
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable