Documents
P1627
Sigma-Aldrich
PTH-methionine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C12H14N2OS2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
266.38
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CSCCC1NC(=S)N(C1=O)c2ccccc2
InChI
1S/C12H14N2OS2/c1-17-8-7-10-11(15)14(12(16)13-10)9-5-3-2-4-6-9/h2-6,10H,7-8H2,1H3,(H,13,16)
Clé InChI
KALSXWPXUWRLOH-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable