Principaux documents
P1507
Supelco
5β-Pregnan-20α-ol-3-one
≥98%
Synonyme(s) :
20α-Hydroxy-5β-pregnan-3-one
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C21H34O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
318.49
Code UNSPSC :
41116107
Pureté
≥98%