Documents
P1252
Sigma-Aldrich
PTH-leucine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C13H16N2OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
248.34
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CC(C)CC1NC(=S)N(C1=O)c2ccccc2
InChI
1S/C13H16N2OS/c1-9(2)8-11-12(16)15(13(17)14-11)10-6-4-3-5-7-10/h3-7,9,11H,8H2,1-2H3,(H,14,17)
Clé InChI
FMVWVPAXPVSWER-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable