Principaux documents
P1201
Sigma-Aldrich
DL-Propranolol-[4-3H] hydrochloride
ethanol solution
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C16H21NO2 · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
295.80
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Forme
ethanol solution
Ampleur du marquage
15-30 Ci/mmol
Changement de masse
M+2
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Cl.[3H]c1ccc(OCC(O)CNC(C)C)c2ccccc12