Principaux documents
P1176
Sigma-Aldrich
Hexaethylene glycol monooctadecyl ether
Synonyme(s) :
C18E6, Octadecylhexaglycol, Polyoxyethylene (6) stearyl ether
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)17(OCH2CH2)6OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
534.81
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161900
ID de substance PubChem :
Description
non-ionic
Chaîne SMILES 
CCCCCCCCCCCCCCCCCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCO
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable