P1053
O-Phospho-L-threonine
≥98.0% (TLC)
Synonyme(s) :
(S)-2-Amino-3-hydroxybutanoic acid 3-phosphate, L-Threonine O-phosphate
About This Item
Produits recommandés
product name
O-Phospho-L-threonine,
Pureté
≥98.0% (TLC)
Niveau de qualité
Forme
powder
Couleur
white
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
C[C@@H](OP(O)(O)=O)[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C4H10NO6P/c1-2(3(5)4(6)7)11-12(8,9)10/h2-3H,5H2,1H3,(H,6,7)(H2,8,9,10)/t2-,3+/m1/s1
Clé InChI
USRGIUJOYOXOQJ-GBXIJSLDSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable