Principaux documents
P0676
Sigma-Aldrich
Octaethylene glycol monohexadecyl ether
powder
Synonyme(s) :
C16E8, Hexadecyl octaethylene glycol ether, Hexadecyloctaglycol
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)15(OCH2CH2)8OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
594.86
Beilstein:
6490568
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161900
Description
non-ionic
Forme
powder
Chaîne SMILES 
CCCCCCCCCCCCCCCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCO
InChI
1S/C32H66O9/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-17-34-19-21-36-23-25-38-27-29-40-31-32-41-30-28-39-26-24-37-22-20-35-18-16-33/h33H,2-32H2,1H3
Clé InChI
YAMTWWUZRPSEMV-UHFFFAOYSA-N
Remplacé(e)(s) par
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable