Principaux documents
P0417
Sigma-Aldrich
Pentadecylamine
~97% (capillary GC)
Synonyme(s) :
1-Aminopentadecane
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)14NH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
227.43
Beilstein:
1744557
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Pression de vapeur
1 mmHg ( 120.5 °C)
Essai
~97% (capillary GC)
pb
299-301 °C (lit.)
Pf
35-37 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CCCCCCCCCCCCCCCN
InChI
1S/C15H33N/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16/h2-16H2,1H3
Clé InChI
JPZYXGPCHFZBHO-UHFFFAOYSA-N
Remplacé(e)(s) par
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
Skull and crossbonesCorrosionEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges