Principaux documents
P0385
Sigma-Aldrich
Pentadecyl acetate
~99% (capillary GC)
Synonyme(s) :
Pentadecanyl acetate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C17H34O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
270.45
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352211
ID de substance PubChem :
Pureté
~99% (capillary GC)
Forme
liquid
Groupe fonctionnel
ester
Type de lipide
saturated FAs
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CCCCCCCCCCCCCCCOC(C)=O
InChI
1S/C17H34O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-19-17(2)18/h3-16H2,1-2H3
Clé InChI
AAAIZLQILBFRTJ-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves