P0357
Anti-p57Kip2 antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-Kip2
954,00 $
About This Item
954,00 $
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
IgG fraction of antiserum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 57 kDa
Espèces réactives
human, mouse (predicted), bovine
Technique(s)
immunoprecipitation (IP): 5 μg using 0.5-1 mg of HeLa nuclear extract and a bovine brain nuclear extract
western blot: 2 μg/mL using HeLa nuclear extract and bovine brain nuclear extract
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CDKN1C(1028)
mouse ... Cdkn1c(12577)
Description générale
Immunogène
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Notes préparatoires
Clause de non-responsabilité
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable