P0175
pGlu-Val-Asn-Phe-Ser-Pro-Gly-Trp-Gly-Thr-NH2
≥95% (HPLC)
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
pGlu-Val-Asn-Phe-Ser-Pro-Gly-Trp-Gly-Thr-NH2, ≥95% (HPLC)
Essai
≥95% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to off-white
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CC(C)C(NC(=O)C1CCC(=O)N1)C(=O)NC(CC(N)=O)C(=O)NC(Cc2ccccc2)C(=O)NC(CO)C(=O)N3CCCC3C(=O)NCC(=O)NC(Cc4c[nH]c5ccccc45)C(=O)NCC(=O)NC(C(C)O)C(N)=O
InChI
1S/C50H67N13O14/c1-25(2)41(62-45(72)31-15-16-38(67)56-31)49(76)59-34(20-37(51)66)47(74)58-32(18-27-10-5-4-6-11-27)46(73)60-35(24-64)50(77)63-17-9-14-36(63)48(75)55-22-39(68)57-33(19-28-21-53-30-13-8-7-12-29(28)30)44(71)54-23-40(69)61-42(26(3)65)43(52)70/h4-8,10-13,21,25-26,31-36,41-42,53,64-65H,9,14-20,22-24H2,1-3H3,(H2,51,66)(H2,52,70)(H,54,71)(H,55,75)(H,56,67)(H,57,68)(H,58,74)(H,59,76)(H,60,73)(H,61,69)(H,62,72)
Clé InChI
NHXHBXCOYZFUSO-UHFFFAOYSA-N
Amino Acid Sequence
Actions biochimiques/physiologiques
Glp-Val-Asn-Phe-Ser-Pro-Gly-Trp-Gly-Thr-NH2 is a hypertrehalosemic neuropeptide (Nauphoeta cinerea) has an amino acid sequence similar to that of adipokinetic hormone and is involved in carbohydrate metabolism and increases the trehalose content of hemolymph.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable