P0117
Monoclonal Anti-PIAS3 antibody produced in mouse
~2 mg/mL, clone PIA3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-Protein Inhibitor of Activated STAT 3
About This Item
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
PIA3, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~68 kDa (additional band at 44 kDa may be present)
Espèces réactives
chicken, mouse, canine, human, bovine
Concentration
~2 mg/mL
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 2-4 μg/mL using HepG2 total cell extract
Isotype
IgG1
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... PIAS3(10401)
mouse ... Pias3(229615)
Description générale
Immunogène
Application
Immunofluorescence (1 paper)
Immunohistochemistry (1 paper)
- enzyme linked immuno sorbent assay (ELISA)
- immunoblotting
- immunocytochemistry
Actions biochimiques/physiologiques
Description de la cible
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable